Drukuj
chlorek kadmu (II) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
529575-10G 529575-50G
SIAL529575-10GEA 463 PLN
SIAL529575-10G SIAL529575-50G
chlorek kadmu (II) hydrat, Sigma-Aldrich®
chlorek kadmu (II) hydrat
Formuła: CdCl₂·H₂O
Temp. topnienia: 565 °C
Gęstość: 3,327 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00149627
Numer CAS: 35658-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7
Jednostka: 2570
ADR: 6.1,II