Drukuj
Amoniak roztwór 30 - 32%, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
111349644.1000 111349644.2500 111349644.5000
CHMP111349644.1000EA 57.4 PLN
CHMP111349644.1000 CHMP111349644.2500 CHMP111349644.5000
Amoniak roztwór 30 - 32%, czysty reagent analityczny
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
Temp. Wrzenia: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8,III