Drukuj

Amoniak roztwór 25%, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

421349603.1000 421349603.2500 421349603.5000 421349603.9010 421349603.9020 421349603.9030 421349603.9060
CHMP421349603.1000EA 41.8 PLN
CHMP421349603.1000 CHMP421349603.2500 CHMP421349603.5000 CHMP421349603.9010 CHMP421349603.9020 CHMP421349603.9030 CHMP421349603.9060
Amoniak roztwór 25%, czysty
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
Temp. Wrzenia: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR