Amoniak roztwór 25%, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
111349637.1000
111349637.0500
111349637.2500
111349637.5000
111349637.9010
111349637.9020
111349637.9030
111349637.9060
111349637.9001
CHMP111349637.1000EA
50.7
PLN
CHMP111349637.1000
CHMP111349637.0500
CHMP111349637.2500
CHMP111349637.5000
CHMP111349637.9010
CHMP111349637.9020
CHMP111349637.9030
CHMP111349637.9060
CHMP111349637.9001
Amoniak roztwór 25%, czysty reagent analityczny
Amoniak roztwór
Formuła:
NH₃ Temp. Wrzenia: 32…37,7 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066650 Numer CAS: 1336-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6 Jednostka: 2672 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...