Drukuj

amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Alum iron, Ammonium iron sulphate dodecahydrate, Ferric ammonium sulphate dodecahydrate, Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate, Iron alum, Ammonium ferric sulphate dodecahydrate

421367404.0500 421367404.1000
CHMP421367404.0500EA 161 PLN
CHMP421367404.0500 CHMP421367404.1000
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat, pure
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat
Formuła: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: 39…41 °C
Gęstość: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150004
Numer CAS: 7783-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-382-4
Klasyfikacja Merck : 12,00549

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR