Drukuj

siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium

424526602.1000 424526602.0500 424526602.9010
CHMP424526602.1000EA 130 PLN
CHMP424526602.1000 CHMP424526602.0500 CHMP424526602.9010
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat, pure
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat
Formuła: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474.39 g/mol
Temp. topnienia: 92.5
Gęstość: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149143
Numer CAS: 7784-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-141-3
Klasyfikacja Merck : 12,00373

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR