Drukuj

siarczan wapnia hemihydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR

428779606.0250 428779606.0500 428779606.1000
CHMP428779606.0250EA 69.7 PLN
CHMP428779606.0250 CHMP428779606.0500 CHMP428779606.1000
siarczan wapnia hemihydrat, czysty
siarczan wapnia hemihydrat
Formuła: CaSO₄·0.5H₂O
Temp. topnienia: > 1400 °C
Gęstość: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010912
Numer CAS: 10034-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR