Drukuj
Amoniak roztwór 20%, pure
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Amoniak
421349632.0500 421349632.1000 421349632.5000
CHMP421349632.0500EA 33.5 PLN
CHMP421349632.0500 CHMP421349632.1000 CHMP421349632.5000
Amoniak roztwór 20%, pure
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Gęstość: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8 III