Drukuj

Amoniak roztwór 20%, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

111349633.0500 111349633.1000 111349633.5000
CHMP111349633.0500EA 35.7 PLN
CHMP111349633.0500 CHMP111349633.1000 CHMP111349633.5000
Amoniak roztwór 20%, czysty reagent analityczny
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
Gęstość: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR