Drukuj

Wodortlenek baru oktahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

111599400.0250 111599400.0500 111599400.0100 111599400.1000 111599400.0025
CHMP111599400.0250EA 74.1 PLN
CHMP111599400.0250 CHMP111599400.0500 CHMP111599400.0100 CHMP111599400.1000 CHMP111599400.0025
Wodortlenek baru oktahydrat, pure analytical reagent
Wodortlenek baru oktahydrat
Formuła: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47 g/mol
Temp. Wrzenia: 780
Temp. topnienia: 78
Gęstość: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149152
Numer CAS: 12230-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5
Jednostka: 3262
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,00980

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR