Drukuj

azotan miedzi (II) trihydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate

426570600.0250 426570600.0500 426570600.1000 426570600.9010
CHMP426570600.0250EA 69.1 PLN
CHMP426570600.0250 CHMP426570600.0500 CHMP426570600.1000 CHMP426570600.9010
azotan miedzi (II) trihydrat, pure
azotan miedzi (II) trihydrat
Formuła: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149671
Numer CAS: 10031-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-838-5
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02671

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR