Drukuj

azotan miedzi (II) trihydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate

116570600.0100 116570600.0250 116570600.0500 116570600.1000 116570600.9010
CHMP116570600.0100EA 52.4 PLN
CHMP116570600.0100 CHMP116570600.0250 CHMP116570600.0500 CHMP116570600.1000 CHMP116570600.9010
azotan miedzi (II) trihydrat, pure analytical reagent
azotan miedzi (II) trihydrat
Formuła: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149671
Numer CAS: 10031-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-838-5
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02671

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR