Drukuj

kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate

425756404.1000 425756404.0250 425756404.0500
CHMP425756404.1000EA 282 PLN
CHMP425756404.1000 CHMP425756404.0250 CHMP425756404.0500
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat, pure
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat
Formuła: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Temp. topnienia: 224 °C
Gęstość: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149540
Numer CAS: 5965-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-555-6
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR