Drukuj

Octan cynku dihydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate

112654906.0050 112654906.0100 112654906.0250 112654906.0500 112654906.1000
CHMP112654906.0050EA 51.8 PLN
CHMP112654906.0050 CHMP112654906.0100 CHMP112654906.0250 CHMP112654906.0500 CHMP112654906.1000
Octan cynku dihydrat, pure analytical reagent
Octan cynku dihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Temp. topnienia: 237
Gęstość: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066961
Numer CAS: 5970-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10256

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR