Drukuj

chlorek kadmu (II) hemipentahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

424968708.0250 424968708.0500 424968708.1000
CHMP424968708.0250EA 92.5 PLN
CHMP424968708.0250 CHMP424968708.0500 CHMP424968708.1000
chlorek kadmu (II) hemipentahydrat, pure
chlorek kadmu (II) hemipentahydrat
Formuła: CdCl₂·2.5H₂O
Temp. topnienia: 568 °C
Gęstość: 2,84 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00799071
Numer CAS: 7790-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7
Jednostka: 2570
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01617

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR