chlorek kadmu (II) hemipentahydrat, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
114968709.0100
114968709.0250
114968709.0500
114968709.0750
CHMP114968709.0100EA
60.8
PLN
CHMP114968709.0100
CHMP114968709.0250
CHMP114968709.0500
CHMP114968709.0750
chlorek kadmu (II) hemipentahydrat, pure analytical reagent
chlorek kadmu (II) hemipentahydrat
Formuła:
CdCl₂·2.5H₂O Temp. topnienia: 568 °C Gęstość: 2,84 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00799071 Numer CAS: 7790-78-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7 Jednostka: 2570 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,01617 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...