2,2'-bipirydyna, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
113677209.0001
113677209.0005
113677209.0010
113677209.0025
113677209.0050
CHMP113677209.0001EA
38.5
PLN
CHMP113677209.0001
CHMP113677209.0005
CHMP113677209.0010
CHMP113677209.0025
CHMP113677209.0050
2,2'-bipirydyna, czysty reagent analityczny
2,2'-bipirydyna
Formuła:
C₁₀H₈N₂ Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 70…72 °C Gęstość: 1,326 g/cm³ (–150 °C) Temp. Zapłonu: 121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006212 Numer CAS: 366-18-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-674-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,03382 |
|