Drukuj

Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate

421366004.0500 421366004.1000 421366004.9010
CHMP421366004.0500EA 64.7 PLN
CHMP421366004.0500 CHMP421366004.1000 CHMP421366004.9010
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat, pure
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat
Formuła: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392.14 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150530
Numer CAS: 7783-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-151-8

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR