Drukuj

Siarczan(VI) manganu(II), anhydrous, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Manganese sulphate, Manganous sulphate

426169409.0500 426169409.1000 426169409.9010
CHMP426169409.0500EA 68 PLN
CHMP426169409.0500 CHMP426169409.1000 CHMP426169409.9010
Siarczan(VI) manganu(II), anhydrous, pure
Siarczan(VI) manganu(II)
Formuła: MnO₄S
MW: 151 g/mol
Temp. topnienia: 700…720 °C
Gęstość: 3.25 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003464
Numer CAS: 7785-87-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-089-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,05782

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR