Drukuj
Siarczan(VI) manganu(II), anhydrous, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
Synonim: Manganese sulphate, Manganous sulphate
116169408.0100 116169408.0250 116169408.0500 116169408.1000
CHMP116169408.0100EA 50.2 PLN
CHMP116169408.0100 CHMP116169408.0250 CHMP116169408.0500 CHMP116169408.1000
Siarczan(VI) manganu(II), anhydrous, pure analytical reagent
Siarczan(VI) manganu(II)
Formuła: MnO₄S
MW: 151 g/mol
Temp. topnienia: 700…720 °C
Gęstość: 3.25 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003464
Numer CAS: 7785-87-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-089-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,05782