Drukuj

siarczan amonu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

111397200.1000 111397200.0100 111397200.0250 111397200.0500 111397200.9010 111397200.9015 111397200.0050
CHMP111397200.1000EA 74.1 PLN
CHMP111397200.1000 CHMP111397200.0100 CHMP111397200.0250 CHMP111397200.0500 CHMP111397200.9010 CHMP111397200.9015 CHMP111397200.0050
siarczan amonu, czysty reagent analityczny
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR