Drukuj

siarczan baru, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR

111595305.0050 111595305.0100 111595305.0250 111595305.0500 111595305.1000
CHMP111595305.0050EA 40.7 PLN
CHMP111595305.0050 CHMP111595305.0100 CHMP111595305.0250 CHMP111595305.0500 CHMP111595305.1000
siarczan baru, pure analytical reagent
siarczan baru
Formuła: BaSO₄
MW: 233.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 1345
Gęstość: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003455
Numer CAS: 7727-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4
Klasyfikacja Merck : 13,00997

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR