Drukuj
tiocyjanian amonu, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
111395800.0100 111395800.1000 111395800.0250 111395800.0500 111395800.0025
CHMP111395800.0100EA 49.1 PLN
CHMP111395800.0100 CHMP111395800.1000 CHMP111395800.0250 CHMP111395800.0500 CHMP111395800.0025
tiocyjanian amonu, czysty reagent analityczny
tiocyjanian amonu
Formuła: NH₄SCN
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011428
Numer CAS: 1762-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-175-6
Klasyfikacja Merck : 13,00564