Drukuj

Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS), pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate

111391908.0250 111391908.0100 111391908.0500 111391908.1000
CHMP111391908.0250EA 41.3 PLN
CHMP111391908.0250 CHMP111391908.0100 CHMP111391908.0500 CHMP111391908.1000
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS), pure zA
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Formuła: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Temp. topnienia: 120
Gęstość: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003390
Numer CAS: 7727-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5
Jednostka: 1444
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR