Drukuj

diwodoroortofosforan amonu, anhydrous, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate

421384107.0250 421384107.0500 421384107.1000
CHMP421384107.0250EA 42.9 PLN
CHMP421384107.0250 CHMP421384107.0500 CHMP421384107.1000
diwodoroortofosforan amonu, anhydrous, pure
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
MW: 115.03 g/mol
Temp. topnienia: 190
Gęstość: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5
Klasyfikacja Merck : 13,00547

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR