Drukuj
diwodoroortofosforan amonu, bezwodny, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
111384108.0050 111384108.0100 111384108.0250 111384108.0500 111384108.1000
CHMP111384108.0050EA 37.4 PLN
CHMP111384108.0050 CHMP111384108.0100 CHMP111384108.0250 CHMP111384108.0500 CHMP111384108.1000
diwodoroortofosforan amonu, bezwodny, czysty reagent analityczny
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5
Klasyfikacja Merck : 13,00547