Drukuj

wodorofosforan diamonu, bezwodny, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

111384607.0100 111384607.0250 111384607.0500 111384607.1000
CHMP111384607.0100EA 50.7 PLN
CHMP111384607.0100 CHMP111384607.0250 CHMP111384607.0500 CHMP111384607.1000
wodorofosforan diamonu, bezwodny, czysty reagent analityczny
wodorofosforan diamonu
Formuła: (NH₄)₂HPO₄
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010891
Numer CAS: 7783-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Klasyfikacja Merck : 13,00546

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR