Drukuj
Amoniak roztwór 10%, czysty
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
421349604.0500 421349604.1000 421349604.5000
CHMP421349604.0500EA 27.9 PLN
CHMP421349604.0500 CHMP421349604.1000 CHMP421349604.5000
Amoniak roztwór 10%, czysty
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
Gęstość: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8,III