Drukuj

Tlenek antymonu(III), pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Tlenek antymonawy, Tritlenek antymonu

111483806.0100 111483806.0250 111483806.0500
CHMP111483806.0100EA 377 PLN
CHMP111483806.0100 CHMP111483806.0250 CHMP111483806.0500
Tlenek antymonu(III), pure zA
Tlenek antymonu(III)
Formuła: O₃Sb₂
MW: 291.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 1425
Temp. topnienia: 654
Gęstość: 5.2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011214
Numer CAS: 1309-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-175-0
Jednostka: 1549
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00717

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR