Drukuj

azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Bismuth trinitrate pentahydrate

111821204.0050 111821204.0100 111821204.0250 111821204.0500 111821204.1000
CHMP111821204.0050EA 105 PLN
CHMP111821204.0050 CHMP111821204.0100 CHMP111821204.0250 CHMP111821204.0500 CHMP111821204.1000
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat, pure analytical reagent
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat
Formuła: Bi(NO₃)₃·5H₂O
MW: 485.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 75…80 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 30
Gęstość: 2.736 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149157
Numer CAS: 10035-06-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-791-8
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR