Drukuj

azotan (V) kadmu (II) tetrahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Cadmium nitrate tetrahydrate

424967503.0250 424967503.0500 424967503.1000
CHMP424967503.0250EA 119 PLN
CHMP424967503.0250 CHMP424967503.0500 CHMP424967503.1000
azotan (V) kadmu (II) tetrahydrat, pure
azotan (V) kadmu (II) tetrahydrat
Formuła: CdN₂O₆·4H₂O
MW: 308.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 132
Temp. topnienia: 60
Gęstość: 2.5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149626
Numer CAS: 10022-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-710-6
Jednostka: 3087
ADR: 5.1 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR