Drukuj

azotan (V) kadmu (II) tetrahydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

114967504.0025 114967504.0100 114967504.0250 114967504.0500 114967504.1000
CHMP114967504.0025EA 36.3 PLN
CHMP114967504.0025 CHMP114967504.0100 CHMP114967504.0250 CHMP114967504.0500 CHMP114967504.1000
azotan (V) kadmu (II) tetrahydrat, czysty reagent analityczny
azotan (V) kadmu (II) tetrahydrat
Formuła: CdN₂O₆·4H₂O
Temp. Wrzenia: 132 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60 °C
Gęstość: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149626
Numer CAS: 10022-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-710-6
Jednostka: 3087
ADR: 5.1,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR