Drukuj

Dietanoloamina, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

423261704.0500 423261704.1000 423261704.2500 423261704.5000 423261704.9010
CHMP423261704.0500EA 57.4 PLN
CHMP423261704.0500 CHMP423261704.1000 CHMP423261704.2500 CHMP423261704.5000 CHMP423261704.9010
Dietanoloamina, czysty
Dietanoloamina
Formuła: C₄H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 268,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002843
Numer CAS: 111-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Klasyfikacja Merck : 13,03134

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR