Drukuj

Dietanoloamina, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

113261705.0100 113261705.0250 113261705.0500 113261705.1000 113261705.2500 113261705.5000 113261705.9010
CHMP113261705.0100EA 36.8 PLN
CHMP113261705.0100 CHMP113261705.0250 CHMP113261705.0500 CHMP113261705.1000 CHMP113261705.2500 CHMP113261705.5000 CHMP113261705.9010
Dietanoloamina, czysty reagent analityczny
Dietanoloamina
Formuła: C₄H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 268,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002843
Numer CAS: 111-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Klasyfikacja Merck : 13,03134

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR