Drukuj

heptamolibdenian amonu tetrahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate

111390000.1000 111390000.0250 111390000.0100 111390000.0500 111390000.0050 111390000.9010 111390000.0010
CHMP111390000.1000EA 1160 PLN
CHMP111390000.1000 CHMP111390000.0250 CHMP111390000.0100 CHMP111390000.0500 CHMP111390000.0050 CHMP111390000.9010 CHMP111390000.0010
heptamolibdenian amonu tetrahydrat, pure analytical reagent
heptamolibdenian amonu tetrahydrat
Formuła: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Gęstość: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167059
Numer CAS: 12054-85-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-722-4
Klasyfikacja Merck : 13,00536

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR