Fluorek amonu, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
421381400.0500
421381400.1000
CHMP421381400.0500EA
166
PLN
CHMP421381400.0500
CHMP421381400.1000
Fluorek amonu, pure
Fluorek amonu
Formuła:
NH₄F Temp. topnienia: 160 °C Gęstość: 1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011423 Numer CAS: 12125-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-185-9 Jednostka: 2505 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00524 |