Drukuj

Fluorek amonu, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Fluoroammonium

111381400.0100 111381400.0250 111381400.0500 111381400.1000
CHMP111381400.0100EA 69.1 PLN
CHMP111381400.0100 CHMP111381400.0250 CHMP111381400.0500 CHMP111381400.1000
Fluorek amonu, pure zA
Fluorek amonu
Formuła: NH₄F
MW: 37.04 g/mol
Temp. topnienia: 160
Gęstość: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011423
Numer CAS: 12125-01-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-185-9
Jednostka: 2505
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00524

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR