Drukuj

Dichromian(VI) amonu, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

421379307.0500 421379307.1000 421379307.9010
CHMP421379307.0500EA 563 PLN
CHMP421379307.0500 CHMP421379307.1000 CHMP421379307.9010
Dichromian(VI) amonu, czysty
Dichromian(VI) amonu
Formuła: (NH₄)₂Cr₂O₇
Temp. topnienia: 180 °C
Gęstość: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010879
Numer CAS: 7789-09-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-143-1
Jednostka: 1439
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119661563-36-0000
Klasyfikacja Merck : 13,00516

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR