Drukuj
winian diamonu, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
111404507.0100 111404507.0250 111404507.0500 111404507.1000
CHMP111404507.0100EA 89.7 PLN
CHMP111404507.0100 CHMP111404507.0250 CHMP111404507.0500 CHMP111404507.1000
winian diamonu, czysty reagent analityczny
winian diamonu
Formuła: C₄H₁₂N₂O₆
Gęstość: ∼1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013073
Numer CAS: 3164-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-618-9