Drukuj

kadmu octan dihydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

424974203.0250 424974203.0500 424974203.1000 424974203.9010
CHMP424974203.0250EA 549 PLN
CHMP424974203.0250 CHMP424974203.0500 CHMP424974203.1000 CHMP424974203.9010
kadmu octan dihydrat, czysty
kadmu octan dihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Temp. Wrzenia: 105…107 °C (4 mmHg)
Temp. topnienia: 256 °C
Gęstość: 2,341 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150020
Numer CAS: 5743-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-853-2
Jednostka: 2570
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01614

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR