Drukuj

mrówczan amonu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

421390407.1000 421390407.0500 421390407.9010
CHMP421390407.1000EA 186 PLN
CHMP421390407.1000 CHMP421390407.0500 CHMP421390407.9010
mrówczan amonu, pure
mrówczan amonu
Formuła: HCO₂NH₄
Temp. topnienia: 119…121 °C
Gęstość: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013103
Numer CAS: 540-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-753-9
Klasyfikacja Merck : 13,00525

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR