Drukuj
Kwas octowy 10%, pure
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
425687333.1000 425687333.5000
CHMP425687333.1000EA 45.7 PLN
CHMP425687333.1000 CHMP425687333.5000
Kwas octowy 10%, pure
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118
Temp. topnienia: 17
Temp. Zapłonu: 38.5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2790
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM