Drukuj
wodorowęglan amonu, pure
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
421403709.1000 421403709.9025 421403709.0500 421403709.9010 421403709.0250
CHMP421403709.1000EA 49.6 PLN
CHMP421403709.1000 CHMP421403709.9025 CHMP421403709.0500 CHMP421403709.9010 CHMP421403709.0250
wodorowęglan amonu, pure
wodorowęglan amonu
Formuła: NH₄HCO₃
Temp. topnienia: 35 °C
Gęstość: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012138
Numer CAS: 1066-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-911-5
Klasyfikacja Merck : 13,00497