Drukuj

wodorowęglan amonu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

111403700.0250 111403700.0500 111403700.1000 111403700.9010
CHMP111403700.0250EA 36.8 PLN
CHMP111403700.0250 CHMP111403700.0500 CHMP111403700.1000 CHMP111403700.9010
wodorowęglan amonu, czysty reagent analityczny
wodorowęglan amonu
Formuła: NH₄HCO₃
Temp. topnienia: 35 °C
Gęstość: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012138
Numer CAS: 1066-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-911-5
Klasyfikacja Merck : 13,00497

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR