Drukuj

węglan kadmu (II), czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

424980809.0250 424980809.0500 424980809.1000
CHMP424980809.0250EA 67.4 PLN
CHMP424980809.0250 CHMP424980809.0500 CHMP424980809.1000
węglan kadmu (II), czysty
węglan kadmu (II)
Formuła: CCdO₃
Temp. topnienia: 357 °C
Gęstość: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010918
Numer CAS: 513-78-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-168-9
Jednostka: 2570
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,01652

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR