Drukuj
VWR® Traceable®, ekstremalnie dokładne termometry z potrójnym wyświetlaczem
Dostawca: VWR Collection
620-1824EA 1100 PLN
620-1824 620-1884 620-1886 620-1885
VWR® Traceable®, ekstremalnie dokładne termometry z potrójnym wyświetlaczem
Termometry Termometry cyfrowe
Termometry cyfrowe spełniają międzynarodowe standardy i zapewniają dokładność odczytów wymaganych w kontroli jakości i rutynowych pomiarach. Sonda ze stali nierdzewnej pozwala na rejestrację najmniejszych zmian temperatury w substancjach półstałych, cieczach, powietrzu i gazach.
  • Three-line display: Maximum/minimum and current temperatures
  • Displays the exact time and date when the limits occurred
  • Programmable alarm provides two visual (LED) and two audio alerts when temperature rises above or falls below high and low set points
Sonda ze stali nierdzewnej (Lר: 15×3,2 mm) z przewodem 1,5 m
High accuracy of 0,05 °C at up to three test points (within ±2,0 °C): 0,00; 25,00; 37,00 °C (otherwise ±0,3 °C).
Certyfikaty: Certificate indicates traceability to standards provided by NIST. Compliance with ISO/IEC, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem Traceable, sondą ze stali nierdzewnej, dwiema bateriami AA, podstawką, mocowaniem VELCRO®, paskami magnetycznymi i uchwytem naściennym.