Drukuj
Kolby okrągłodenne z czterema szyjkami i szlifowanymi złączami Statyw ard, boczne szyjki ustawione pod kątem (15°)
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03348449 03348458
LENZ03348449EA 649 PLN
LENZ03348449 LENZ03348458
Kolby okrągłodenne z czterema szyjkami i szlifowanymi złączami Statyw ard, boczne szyjki ustawione pod kątem (15°)
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Z białym, matowym obszarem opisowym.