Drukuj
VWR® Traceable® Full Scale Plus Termometr cyfrowy
Dostawca: VWR Collection
620-2089EA 740 PLN
620-2089 620-2058 620-2064 620-1664
VWR® Traceable® Full Scale Plus Termometr cyfrowy
Termometry Termometry cyfrowe
These thermometers, with LCD and magnetic back, enable placement on a metallic surface (incubators, freezers, water baths). They incorporate a flip-open easel for use on a lab bench, and a spring fastener for clipping to any edge.
  • Końcówka nakłuciowa
  • Odczyty są aktualizowane co ​​sekundę
  • Tylko modele Plus: alarm niskiej/wysokiej temperatury, pamięć minimalnej/maksymalnej wartości i funkcja 'HOLD'
Sonda ze stali nierdzewnej (Ø: 3,5 mm) z przewodem o długości trzech metrów.
Certyfikaty: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem Traceable® i baterią 1,5 V wystarczającą na 12 do 18 miesięcy ciągłej pracy.