Drukuj
Kolby, okrągłe dno z czterema szyjkami i szlifowanymi złączami Statyw ard, boczne szyjki ustawione pod kątem (7°)
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03347358 03347458 03347449 03347470 03347349
LENZ03347358EA 638 PLN
LENZ03347358 LENZ03347458 LENZ03347449 LENZ03347470 LENZ03347349
Kolby, okrągłe dno z czterema szyjkami i szlifowanymi złączami Statyw ard, boczne szyjki ustawione pod kątem (7°)
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Z białym, matowym obszarem opisowym.
Certyfikaty: DIN 12392