Drukuj
VWR® Precyzyjny barometr
Dostawca: VWR
628-0041EA 1120 PLN
628-0041
VWR® Precyzyjny barometr
Barometry
Barometr z trzema zakresami umożliwia dokładny pomiar ciśnienia atmosferycznego. Odporny na korozję dzięki powłoce niklowo-chromowej.
  • Trzy odrębne zakresy
  • Regulowany wskaźnik pozwala na dokładny odczyt zmian
  • Czas reakcji na zmianę warunków ciśnienia wynosi od 1 do 4 godzin
Certyfikaty: Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Dodatkowe informacje: Dostarczany ze śrubą regulacji wysokości (wykorzystywane w miejscach na wysokościach do 1000 m), podstawkę na biurko oraz uchwyt ścienny.